Få mere at vide
(R,S)-1-tosylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-1-TosylGlycerol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 246.0562 |