Få mere at vide
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone, TRC
Artikelnummer. 30472249
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30472249 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30472249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323430500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone
CAS 125630-28-6
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-, 2-Pyrrolidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-','(±)-, 1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone, 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-pyrrolidone, (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3
SMIL CN1CCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O
IUPAC navn 1-methyl-3-(pyridine-3-carbonyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Formel vægt 204.0899