missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidone-d4 |
| CAS | 764661-22-5 |
| Molekylær formel | C11H8D4N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+/-)-1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-pyrrolidinone-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-13-6-4-9(11(13)15)10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3/i2D,3D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)C2CCN(C)C2=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?