Få mere at vide
(R,S)-[1-[(Benzyloxy)carbamoyl]-2-hydroxyethyl]carbaminsyre Benzylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,S)-[1-[(Benzyloxy)carbamoyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 26048-95-3 |
| Molekylær formel | C18H20N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [(R,S)-1-(Hydroxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethoxy)amino]ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O5/c21-11-16(17(22)20-25-13-15-9-5-2-6-10-15)19-18(23)24-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16,21H,11-13H2,(H,19,23)(H,20,22) |
| SMIL | OCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NOCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl N-[3-hydroxy-1-oxo-1-(phenylmethoxyamino)propan-2-yl]carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.36 |
| Formel vægt | 344.1372 |