Få mere at vide
(R)-(+)-Ropivacaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 310.1812 |