Få mere at vide
R-(-)-Rolipram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(-)-Rolipram |
| CAS | 85416-75-7 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (4R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (-)-Rolipram, (R)-Rolipram |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC2CCCC2)[C@@H]3CNC(=O)C3 |
| IUPAC navn | (4R)-4-(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.343 |
| Formel vægt | 275.152 |