Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Rolipram
Beskrivelse
More active enantiomer of the PDE4 inhibitor rolipram; 2-10-fold more potent than the S-(+) enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Rolipram |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 275.35 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.348 |