Få mere at vide
(R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide), Mikromol™
Artikelnummer. 30050409
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050409 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050409 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide)
CAS 865479-71-6
Analyt- eller komponentnavne (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Rivaroxaban Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
SMIL Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
IUPAC navn 5-chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 435.88
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.0656 g/mol