Få mere at vide
(R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31003937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31003937 25 g 25g
30993593 500 g 500g
31002914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31003937 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12643625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-rel-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
CAS 52225-20-4
Molekylær formel C31H52O3
MDL nummer MFCD00006847
Mængde 25 g
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(O1)C(C)=C(C)C(OC(C)=O)=C2C
Molekylvægt (g/mol) 472.74
Procent renhed 98%