missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Rabeprazole Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30427433
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427433 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07052010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Rabeprazole Sodium Salt
CAS 171440-18-9
Molekylær formel C18H20N3NaO3S
Mængde 10 mg
Synonym 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1
SMIL O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na]
IUPAC navn sodium;2-[(R)-[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvægt (g/mol) 381.42
Formel vægt 381.1123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.