Få mere at vide
(R)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1/i2D3; |
| Formel vægt | 384.13 |