Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R,R)-THC
Beskrivelse
Non-steroidal, selective estrogen receptor ligand; agonist at ERα receptor (Ki = 9.0 nM) and antagonist at ERβ receptor (Ki = 3.6 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R, R)-THC |
| CAS | 138090-06-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C22H24O2 |
| Formel vægt | 320.42 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.432 |