Få mere at vide
[R-(R*,S*)]-3-[3-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-3-[3-[3-(dibenzylamino)phenyl]pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 174590-40-0 |
| Molekylær formel | C34 H34 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34N2O3/c1-2-28(22-33(37)36-32(25-39-34(36)38)29-17-10-5-11-18-29)30-19-12-20-31(21-30)35(23-26-13-6-3-7-14-26)24-27-15-8-4-9-16-27/h3-21,28,32H,2,22-25H2,1H3/t28?,32-/m1/s1 |
| SMIL | CCC(CC(=O)N1[C@H](COC1=O)c2ccccc2)c3cccc(c3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (4S)-3-[3-[3-(dibenzylamino)phenyl]pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.65 |
| Formel vægt | 518.2569 |