missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[R-(R*,S*)]-3-[3-(3-Aminophenyl)-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC

Artikelnummer. 30310801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310801 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6254005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4S)-3-[3-(3-aminophenyl)pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
CAS 174590-39-7
Molekylær formel C20 H22 N2 O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O3/c1-2-14(16-9-6-10-17(21)11-16)12-19(23)22-18(13-25-20(22)24)15-7-4-3-5-8-15/h3-11,14,18H,2,12-13,21H2,1H3/t14?,18-/m1/s1
SMIL CCC(CC(=O)N1[C@H](COC1=O)c2ccccc2)c3cccc(N)c3
IUPAC navn (4S)-3-[3-(3-aminophenyl)pentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Formel vægt 338.163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.