missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[R-(R*,R*)]-3-[1-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]propyl]-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-(2-phenylethyl)-6-(1-propynyl)-2H-pyran-2-one, TRC

Artikelnummer. 30336554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5220005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibenzylamino)phenyl]propyl]-4-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-2-prop-1-ynyl-3H-pyran-6-one
CAS 188559-25-3
Molekylær formel C39 H39 N O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C39H39NO3/c1-3-24-39(25-23-30-15-8-5-9-16-30)27-36(41)37(38(42)43-39)35(4-2)33-21-14-22-34(26-33)40(28-31-17-10-6-11-18-31)29-32-19-12-7-13-20-32/h5-22,26,35,41H,4,23,25,27-29H2,1-2H3/t35-,39-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](C1=C(O)C[C@@](CCc2ccccc2)(OC1=O)C#CC)c3cccc(c3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5
IUPAC navn (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibenzylamino)phenyl]propyl]-4-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-2-prop-1-ynyl-3H-pyran-6-one
Molekylvægt (g/mol) 569.73
Formel vægt 569.293
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.