missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[R-(R*,R*)]-3-[1-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]propyl]-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-(2-phenylethyl)-6-(1-propynyl)-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibenzylamino)phenyl]propyl]-4-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-2-prop-1-ynyl-3H-pyran-6-one |
| CAS | 188559-25-3 |
| Molekylær formel | C39 H39 N O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H39NO3/c1-3-24-39(25-23-30-15-8-5-9-16-30)27-36(41)37(38(42)43-39)35(4-2)33-21-14-22-34(26-33)40(28-31-17-10-6-11-18-31)29-32-19-12-7-13-20-32/h5-22,26,35,41H,4,23,25,27-29H2,1-2H3/t35-,39-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](C1=C(O)C[C@@](CCc2ccccc2)(OC1=O)C#CC)c3cccc(c3)N(Cc4ccccc4)Cc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (2R)-5-[(1R)-1-[3-(dibenzylamino)phenyl]propyl]-4-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-2-prop-1-ynyl-3H-pyran-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 569.73 |
| Formel vægt | 569.293 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?