missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt |
| CAS | 138877-09-5 |
| Molekylær formel | C15H19NO2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,3abeta,6abeta)]-Octahydro-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2 |
| IUPAC navn | benzyl (2R,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.78 |
| Formel vægt | 281.1183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?