Få mere at vide
[R-(R*,R*)]-(1,2-Dihydroxypropyl)phosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [R-(R*,R*)]-(1,2-Dihydroxypropyl)phosphonic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O5P/c1-2(4)3(5)9(6,7)8/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8)/t2-,3-/m1/s1 |
| Formel vægt | 156.0188 |