Få mere at vide
(R,R)-(-)-N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicyliden)-1,2-cyclohexandiaminomangan(III)chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10279273 5 g 5g
10017352 1 g 1g
10195980 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138124-32-0 | C36H52ClMnN2O2 | 635.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138124-32-0
MDL nummer MFCD02101664
InChI nøgle YRVXCOIDMFNGIJ-SEILFYAJSA-M
Synonym 1r,2r---1,2-cyclohexanediamino-n,n'-bis 3,5-di-t-butylsalicylidene manganese iii chloride r,r-jacobsen cat.
PubChem CID 131675872
IUPAC navn 2,4-ditert-butyl-6- (1R,2R)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methylamino]cyclohexyl]amino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on;mangan;chlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Cl-].[Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 330°C to 332°C
Farve Brun til gul
Elementær analyse 96.0 % min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C36H52ClMnN2O2
Mængde 5 g
Merck Index 15, 5300
Molekylvægt (g/mol) 635.21
Formel vægt 635.21
Fysisk form Væske