Få mere at vide
(R,R)-(-)-N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicyliden)-1,2-cyclohexandiaminocobalt(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676374 5 g Glasflaske 5g
10576071 1 g Glasflaske 1g
10127813 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 176763-62-5 | C36H52CoN2O2 | 603.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176763-62-5
Molekylær formel C36H52CoN2O2
Molekylvægt (g/mol) 603.76
MDL nummer MFCD01631277
InChI nøgle XJWCTQVLJVAWMC-FAZMKCLSSA-N
Synonym r,r-n,n'-bis 3,5-di-tert-butylsalicylidene-1,2-cyclohexanediaminocobalt ii
PubChem CID 126963446
IUPAC navn cobalt;2,4-ditert-butyl-6- (1R,2S)-2-[(3,5-ditert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methylamino]cyclohexyl]amino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C3C=C(C=C(C3=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C.[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >350°C
Farve Brun til Orange
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 603.76
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexnediaminocobalt(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.