missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,R)-(-)-N,N’-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, TRC

Artikelnummer. 30339016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339016 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4315001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
CAS 135616-40-9
Molekylær formel C36H54N2O2
Mængde 1 g
Synonym (1R,2R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, (R,R)-2,2'-[(1,2-Cyclohexanediyl)bis(nitrilomethylidyne)]bis[4,6-di(tert-butyl)phenol], (R,R)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine, 2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-nitrilomethylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,4-ditert-butyl-6-[(E)-[(1R,2R)-2-[(E)-(3,5-ditert-butyl-2-hydroxyphenyl)methylideneamino]cyclohexyl]iminomethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 546.83
Formel vægt 546.4185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.