Få mere at vide
(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30323171
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30323171 10 g
1 options
Artikelnummer. 30323171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60787510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 144222-34-4
Molekylær formel C21H22N2O2S
Mængde 10 g
Synonym (1R,2R)-(-)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(-)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-1-Amino-2-tosylamino-1,2-diphenylethane, (1R,2R)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-1,2-Diphenyl-N-(p-toluenesulfonyl)ethylenediamine, (R,R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, TsDPEN, [(1R,2R)-1,2-Diphenyl-2-[[(4-tolyl)sulfonyl]amino]ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 366.48
Formel vægt 366.1402