Få mere at vide
(R,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide, TRC
Artikelnummer. 30424577
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30424577 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30424577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3208855MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121734-80-3
Molekylær formel C21H27NO
Molekylvægt (g/mol) 309.45
Synonym (alphaR)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [R-(R*,R*)]-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide
IUPAC navn (2R)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-N-[(1R)-1-phenylethyl]propanamide
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
Formel vægt 309.2093