missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,R)-Isophytol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,R)-Isophytol |
| CAS | 395645-30-4 |
| Molekylær formel | C20H40O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Amboisophytol, (2RS,7R,11R)-Isophytol, (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3/t18-,19-,20?/m1/s1 |
| SMIL | C(CC(C=C)(C)O)C[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C |
| IUPAC navn | (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.53 |
| Formel vægt | 296.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?