Få mere at vide
(R,R)-DIPAMP, 90%
Artikelnummer. 15473817
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473817 250 mg 250mg
11452020 100 mg 100mg
11472020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28374.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55739-58-7
Molekylær formel C28H28O2P2
Molekylvægt (g/mol) 458.48
MDL nummer MFCD05863546
InChI nøgle QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
PubChem CID 10884975
SMIL COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-DIPAMP
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Mængde 250 mg
Optisk rotation −83° (c=1 i kloroform)
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)({2-[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphanyl]ethyl})phenylphosphan
Formel vægt 458.47
Procent renhed 97%