Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (R,R)-Kloramphenikol, 98%
Artikelnummer. 11455786
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455786 100 g 100g
11445786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455786 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B20841.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.86 DKK
    1007.65 DKK / 100g
    Spare 172.21 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
(R,R)-Chloramphenicol, CAS # 56-75-7, også kendt som chloromycetin, er en forbindelse med bredspektret antibiotisk og bakteriostatisk aktivitet. | CAS: 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 323,126 g/mol
Hæmmer af translation på 50S-subenheden ved peptidyltransferase-trinnet. (R,R)-Chloramphenicol anvendes bredt som antibiotikum, som bruges til behandling af en række bakterielle infektioner og også fungerer som bakteriostatisk middel. Det anvendes ofte til bakteriel selektion i molekylærbiologiske anvendelser. Det finder også anvendelse inden for oftalmologiske og veterinære formål. Det beskytter også syntesen af mitokondrie- og kloroplastproteiner samt ribosomdannelsen af (p)ppGpp, hvilket dæmper rRNA-transkriptionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • (R,R)-chloramphenicol er en forbindelse med antibiotisk og bakteriostatisk aktivitet og stammer fra Streptomyces venequelae
  • Det kan blokere translationen på 50S-subenheden ved peptidyltransferase-trinnet. Bindingen påvirker peptidyltransferaseaktiviteten, forhindrer overførsel af aminosyrer til de voksende peptidkæder og hæmmer dannelsen af peptidbindinger. Den resulterende hæmning af bakterieproteinsyntesen hæmmer bakteriecelleproliferation
Anvendelse
  • (R,R)-chloramphenicol er blevet brugt til flere molekylærbiologiske tilgange, hovedsageligt til bakteriel selektion. Det kan bruges til at udvælge transformerede celler, der indeholder chloramphenikol-resistensgener
  • Denne forbindelse kan også fremme syntesen af mitokondrie- og kloroplastproteiner samt ribosomdannelsen af (p)ppGpp, hvilket undertrykker rRNA-transkriptionsprocessen
  • In vitro-resultater viser, at (R,R)-chloramphenicol viser aktivitet mod flere vancomycin-resistente E. faecium-stammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-75-7
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
Molekylvægt (g/mol) 323.126
MDL nummer MFCD00078159
InChI nøgle WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym Chloromycetin
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC navn 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-Chloramphenicol
Type (R,R)-Chloramphenicol
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 149 °C til 152 °C
Farve Creme til hvid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.99
Beilstein 2225532
Merck Index 14,2077
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, propylen, glycol, acetone og ethylacetat. Let opløselig i vand.
Formel vægt 323.14
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R,R)-Chloramphenicol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloramphenicol