missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,R)-BD-AcAc 2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16416746
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16416746 100 mg
16401776 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16416746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15344

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (R,R)-BD-AcAc 2 ((R,R)-Ketone Ester), a ketone monoester, can be used as a source of oral nutritional ketones.

(R,R)-BD-AcAc 2 can elevate plasma levels of β-hydroxybutyrate and acetoacetate, blood glucose, blood Na+ levels and blood creatinine levels after oral administration in mice. (R,R)-BD-AcAc 2 can partly prevent muscle weakness in septic mice. (R,R)-BD-AcAc 2 has potential to improve exercise performance and endurance in animal body. (R,R)-BD-AcAc 2 can also be used to research Parkinson’s disease or diabetes.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,R)-BD-AcAc 2
Fysisk form Viscous Liquid
CAS 1208313-97-6
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H16O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym (R,R)-Ketone Ester
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H](O)CC(OCC[C@H](O)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.21
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.