Få mere at vide
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine, 97%
Artikelnummer. 11466470
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466470 500 mg 500mg
11456470 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27577.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90290-05-4 | C8H17NO2 | 159.229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90290-05-4
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.229
MDL nummer MFCD00210015
InChI nøgle HDXYTIYVVNJFLU-HTQZYQBOSA-N
Synonym 2r,5r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, r,r---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2,5-bis methoxymethyl-, 2r,5r, 2r,5r-5-methoxymethyl pyrrolidin-2-yl methoxymethane, r,r---2,5-bis methoxymethyl-pyrrolidine, r,r-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2beta,5alpha-bis methoxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724974
IUPAC navn (2R,5R)-2,5-bis(methoxymethyl)pyrrolidin
SMIL COCC1CCC(N1)COC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Kogepunkt 106°C to 108°C (18 mmHg)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 500 mg
Optisk rotation −8° (c=3 in Ethanol)
Formel vægt 159.23
Procent renhed 97%