Få mere at vide
(R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride (cont. 10-20wt% mono HCl), 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465095 250 mg 250mg
11465770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25977.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1055301-07-9
Molekylær formel C14H8Cl2F10N2
Molekylvægt (g/mol) 465.12
MDL nummer MFCD09265309,MFCD09953690
InChI nøgle JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,2r-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, r,r-+-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride cont. 10-20wt% mono hcl
PubChem CID 73995081
IUPAC navn (1R,2R)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Smeltepunkt >200°C
Assay Procent Noter ee 99%, (cont. 10 to 20wt% mono HCl)
Mængde 250 mg
Optisk rotation +28° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 465.13
Procent renhed 95%