Få mere at vide
(R)-Quizalofop-tefuryl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pantera |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1 |
| Formel vægt | 428.1139 |