missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Quizalofop-tefuryl, TRC

Artikelnummer. 30134997
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134997 25 mg
30138218 100 mg
30004510 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ82610525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 200509-41-7
Molekylær formel C22 H21 Cl N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 428.87
Synonym C 4874, Pantera, Pantera 45EC, Quizalofop P tefuryl, Quizalofop-P-tefuryl, UBI-C 4874, Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester, (2R)- (9CI, ACI)
IUPAC navn oxolan-2-ylmethyl (2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoate
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pantera
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1
Formel vægt 428.1139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.