Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 923 for Total MMP-2
Artikelnummer. 30001361
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001361 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001361 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
For use with catalog numbers MMP200, SMMP200, PMMP200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter MMP-2
Gen-id (Entrez) 4313
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human, Mouse, Rat