Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 792 for Human Galectin-9
Code produit 30001946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Code produit Mængde
30001946 1 stk.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001946 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For use with catalog number DGAL90
Quantikine Immunoassay Control Set 792 for Human Galectin-9 is designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Species: Human
  • Application: Control
  • Form: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human cytokines in a buffered protein solution with preservatives
  • Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C; stable for at least 6 months from date of receipt
  • For use with: Quantikine ELISA kit DGAL90
  • Usage: Research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Galectin-9
Prøvetype Biological Fluids
Type Immunoassay Control
Gen-id (Entrez) 3965
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human
Form Lyophilized
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.