Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 787 for Human TFF3
Beskrivelse
Quantikine Immunoassay Control Set 787 is designed for use as quantitative controls for the determination of human TFF3 concentrations in biological fluids.
- Analyte: Recombinant human TFF3
- Format: Lyophilized
- Composition: Diluted porcine serum with preservatives
- Intended Use: Quantitative controls for use with R and D System™ Quantikine™ kits
- Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C
- Usage: Reconstitute with deionized or distilled water as indicated on the product datasheet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | TFF3 |
| Prøvetype | Biological Fluids |
| Type | Immunoassay Control |
| Gen-id (Entrez) | 7033 |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Human |
| Form | Lyophilized |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?