Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 766 for Human Cystatin B
Artikelnummer. 18775769
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18775769 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18775769 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC74
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.09 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.19 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
For use with catalog number DCYB00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Cystatin B
Gen-id (Entrez) 1476
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human