Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 765 for Human CA125/MUC16
Artikelnummer. 30001975
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001975 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001975 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC56
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For use with catalog number DCA125
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter CA-125 (MUC16)
Gen-id (Entrez) 94025
Tilsigtet brug Control
Mængde 1 stk.
Kilde Human