Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 724 for Human PDGF-CC
Artikelnummer. 30001912
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001912 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001912 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
For use with catalog number DCC00
Quantikine Immunoassay Control Set 724 for Human PDGF-CC is intended for research use only.
  • Contains ProClin 300 (<0.01%)
  • Storage: Store in a cool, dry place and keep containers upright
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter PDGF-CC
Prøvetype Biological Fluids
Type Immunoassay Control Set
Gen-id (Entrez) 56034
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human
Form Lyophilized