Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 860 for Human CD40
Artikelnummer. 30001891
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001891 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001891 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27
    1530.90 / Pakke med 1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For use with catalog number DCCD40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter CD40/TNFRSF5
Gen-id (Entrez) 958
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human