Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 714 for Human CXCL16
Artikelnummer. 18782658
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18782658 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18782658 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
For use with catalog number DCX160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter CXCL16
Gen-id (Entrez) 58191
Tilsigtet brug Control
Mængde 1 stk.
Kilde Human