Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1027 for Human ENPP-2
Artikelnummer. 30001923
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001923 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001923 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC84
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For use with catalog number DENP20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter ENPP-2 (Autotaxin)
Gen-id (Entrez) 5168
Tilsigtet brug Control
Mængde 1 stk.
Kilde Human