Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 426 Human Pro-Cathepsin B
Artikelnummer. 18766448
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18766448 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18766448 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC58
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
For use with catalog number DCATB0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Cathepsin B
Gen-id (Entrez) 1508
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human