Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 9
Artikelnummer. 30001956
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001956 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001956 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Control for Human AgRP, Carbonic Anhydrase IX, CD23/Fc epsilon RII, FGF-19, FGF-21, Galectin-3, IL-19, TIM-1/KIM-1/HAVCR, TIMP-4, and VEGF-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter AgRP, Carbonic Anhydrase IX, CD23/Fc epsilon RII, FGF-19, Galectin-3, IL-19, TIM-1, KIM-1, HAVCR, TIMP-4, VEGF-C
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human