Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 10
Artikelnummer. 30001352
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001352 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001352 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Control for Human High Sensitivity IL-1 beta, IL-4, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p70, FGF basic, GM-CSF, and TNF-alpha
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter High Sensitivity IL-1 beta, IL-4, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 p70, FGF basic, GM-CSF, TNF-alpha
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human