Få mere at vide
(R)-(+)-Pulegone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860541
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
15860541 10 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15860541 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186650010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 89-82-7
Smeltepunkt ≤25°C
Tæthed 0.935 g/m3 at 20°C
MDL nummer MFCD00063000
Mængde 10 mL
Synonym (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone, (R)-(+)-Pulegone
Molekylvægt (g/mol) 152.23