Få mere at vide
(R)-(+)-Pulegone 1000 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(+)-Pulegone |
| CAS | 89-82-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | R-(+)-Pulegone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1 |
| Vis mere |