Få mere at vide
(R)-Prunasin Tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Prunasin Tetraacetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO10/c1-12(24)28-11-18-19(29-13(2)25)20(30-14(3)26)21(31-15(4)27)22(33-18)32-17(10-23)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-22H,11H2,1-4H3/t17?,18-,19-,20+,21-,22-/m1/s1 |
| Formel vægt | 463.1478 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?