Få mere at vide
(R)-(+)-propylenoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Propylene Oxide |
| CAS | 15448-47-2 |
| Molekylær formel | C3H6O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMIL | C[C@@H]1CO1 |
| IUPAC navn | (R)-2-methyloxiran |
| Molekylvægt (g/mol) | 58.08 |
| Formel vægt | 58.04 |