Få mere at vide
(R)-(+)-propylenoxid, TRC
Artikelnummer. 30413749
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30413749 25 g
1 options
Artikelnummer. 30413749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83526025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Propylene Oxide
CAS 15448-47-2
Molekylær formel C3H6O
Mængde 25 g
Synonym (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMIL C[C@@H]1CO1
IUPAC navn (R)-2-methyloxiran
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Formel vægt 58.04