Få mere at vide
(R)-(+)-Propylene oxide, 99%
Artikelnummer. p-7026084
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21884.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58.08 g/mol
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Stoffet kan polymerisere under påvirkning af baser, syrer og metalchlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15448-47-2
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00066211
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
PubChem CID 146261
ChEBI CHEBI:28985
IUPAC navn (2R)-2-methyloxiran
SMIL CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Propylene oxide
Tæthed 0.829
Kogepunkt 34°C to 35°C
Flammepunkt −37°C (−35°F)
Lugt Ether-like
Mængde 5 g
FN nummer UN1280
Beilstein 79764
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Miscible with water and many organic solvents.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.