Få mere at vide
(R)-(+)-propylenoxid, 99%
Artikelnummer. 11454947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454947 100 g 100g
11434947 5 g 5g
11444947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21884.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58,08 g/mol
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Stoffet kan polymerisere under påvirkning af baser, syrer og metalchlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15448-47-2
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00066211
InChI nøgle GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
PubChem CID 146261
ChEBI CHEBI:28985
IUPAC navn (2R)-2-methyloxiran
SMIL CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Propylene oxide
Tæthed 0.829
Kogepunkt 34 °C til 35 °C
Flammepunkt −37 °C (−35 °F)
Lugt Ether-lignende
Mængde 100 g
FN nummer UN1280
Beilstein 79764
Merck Index 14,7856
Opløselighedsinformation Blandet med vand og mange organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99%